Läs mer
N-Hexanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10151760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10151760 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 10151760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0440/07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 142-62-1
Smältpunkt -3°C
Färg Yellow
Kokpunkt 202°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C6H12O2
MDL-nummer 4421
Kvantitet 250 mL
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
InChI-nyckel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formel vikt 116.16g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.