Läs mer
N-(Hexanoyloxy)succinimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Hexanoyloxy)succinimide |
| CAS | 22102-92-7 |
| Molekylformel | C10 H15 N O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(1-Oxohexyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Hexanoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-3-4-5-10(14)15-11-8(12)6-7-9(11)13/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vikt | 213.1001 |