Läs mer
n-Hexatriacontane 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323994
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323994 1 ml
1 options
Produktkod. 30323994 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14199000HE100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Analyt- eller komponentnamn n-Hexatriacontane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C36 H74
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI formel InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn hexatriacontane
Lösningsmedel eller matris Hexan
Molekylvikt (g/mol) 506.97
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 506,5791 g/mol