Läs mer
n-Hexatriacontan, 97+%
Produktkod. 11354167
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354167 10 g 10g
11344167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11354167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031641.09
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 630-06-8 | C36H74 | 506,99 g/mol
n-Hexatriacontane används som paraffinvax och i ljus. Det används som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av lägre alkaner genom krackning. Den används också till exempel vid vägbeläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-06-8
Molekylformel C36H74
Molekylvikt (g/mol) 506.99
MDL-nummer MFCD00009413
InChI-nyckel YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexatriacontane, hexatriacontane, ch3-ch2 34-ch3, hexatriacontane, analytical standard, hexatriacontane, n, acmc-1b3b7, n-hexatriacontane 10g
PubChem CID 12412
ChEBI CHEBI:72688
IUPAC-namn hexatriakontan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexatriacontane
Smältpunkt 76,2 °C
Färg Vitt
Densitet 0.779 g/mL
Kokpunkt 497 °C
Brytningsindex 1.4573
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 506.95
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Wax
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.