missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Hexyl-1,1-d2 Alcohol, CDN

Produktkod. 30314453
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314453 0.5 g 0.5g
30319390 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314453 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND67050.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Hexanol-1,1-D2
CAS 52598-04-6
Molekylformel C6 D2 H12 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Hexan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), Hexyl-1,1-d2 alcohol, 1-Hexanol-d2, 1-Hexanol-1,1-D2, n-Hexyl-1,1-d2 alcohol, 1-Hexanol-1,1-d2
InChI formel InChI=1 S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i6D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)CCCCC
IUPAC-namn 1,1-dideuteriohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 104.187
Formel vikt 104.117 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.