missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Hexyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexanol-1,1-D2 |
| CAS | 52598-04-6 |
| Molekylformel | C6 D2 H12 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Hexan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), Hexyl-1,1-d2 alcohol, 1-Hexanol-d2, 1-Hexanol-1,1-D2, n-Hexyl-1,1-d2 alcohol, 1-Hexanol-1,1-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)CCCCC |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuteriohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.187 |
| Formel vikt | 104.117 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?