Läs mer
n-Hexyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2241800-08-6 |
| Molekylformel | C13 D4 H14 O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | p-Hydroxybenzoic acid hexyl ester-d4, 4-Hydroxybenzoic acid-d4 hexyl ester, Hexyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Hexyl p-hydroxybenzoate-d4, Hexylparaben-d4, n-Hexyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H18O3/c1-2-3-4-5-10-16-13(15)11-6-8-12(14)9-7-11/h6-9,14 H,2-5,10H2,1H3/i6D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | hexyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.305 |
| Formel vikt | 226.151 g/mol |
| Visa mer |