Läs mer
n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 Alcohol, TRC
Produktkod. 30179356
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179356 10 mg
30178933 1 mg
30179353 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28122410MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64118-18-9
Molekylformel C6H9D5O
Molekylvikt (g/mol) 107.21
Synonym 1-Hexan-5,5,6,6,6-d5-ol (9CI), Hexyl-5,5,6,6,6-d5 alcohol, 1-Hexanol-d5, 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5, n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 alcohol, 1-Hexanol-5,5,6,6,6-d5
IUPAC-namn hexan-5,5,6,6,6-d5-1-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
Formel vikt 107.14