Läs mer
n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5-triphenylphosphonium Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyltriphenylphosphonium-D5 (hexyl-5,5,6,6,6-D5) Bromide |
| CAS | 1169764-53-7 |
| Molekylformel | C24 D5 H23 P . Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phosphonium, hexyl-5,5,6,6,6-d5-triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5-triphenylphosphonium bromide, (Hexyl-5,5,6,6,6-d5)triphenylphosphonium bromide, Hexyltriphenylphosphonium bromide-d5, Hexyltriphenylphosphonium-D5 (hexyl-5,5,6,6,6-D5) bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20 H,2-4,14,21H2,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D2; |
| LEDER | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5,5,6,6,6-pentadeuteriohexyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.388 |
| Formel vikt | 431.143 g/mol |
| Visa mer |