Läs mer
n-Hexyl acetate, 99%
Produktkod. 11362476
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362476 250 mL 250ml
11372476 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06342.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
n-hexylacetat uppvisar antimikrobiell aktivitet och kan användas för att förbättra säkerheten för minimalt bearbetade frukter. Det är en fruktig luktande vätska som används som smakämne eller i parfymer. Det är ett grönt blad som är flyktigt från kål Brassica oleracea var. capitata L. Det används som mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-hexylacetat uppvisar antimikrobiell aktivitet och kan användas för att förbättra säkerheten för minimalt bearbetade frukter. Det är en fruktig luktande vätska som används som smakämne eller i parfymer. Det är ett grönt blad som är flyktigt från kål Brassica oleracea var. capitata L. Det används som mjukgörare.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-92-7
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00009524
InChI-nyckel AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
IUPAC-namn hexylacetat
LEDER CCCCCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexyl acetate
Smältpunkt -80°C
Densitet 0.873
Kokpunkt 167°C to 169°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Linjär formel CH3CO2(CH2)5CH3
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 1747138
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Hexyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.