Läs mer
n-Hexyl Acetate-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyl Acetate-D3 |
| CAS | 1219805-39-6 |
| Molekylformel | C8 D3 H13 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Hexyl alcohol acetate-d3, 1-Hexyl acetate-2,2,2-d3, Hexyl ethanoate-2,2,2-d3, n-Hexyl acetate-d3, Acetic acid-d3 hexyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-namn | hexyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.2299 |
| Formel vikt | 147.1339 g/mol |
| Visa mer |