Läs mer
n-hexylbenzoat, 98+%
Produktkod. 11322456
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322456 100 g 100g
11312456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06293.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 6789-88-4 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6789-88-4
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.285
MDL-nummer MFCD00051714
InChI-nyckel UUGLJVMIFJNVFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, hexyl ester, benzoic acid n-hexyl ester, n-hexylbenzoate, n-hexyl benzoate, 1-hexyl benzoate, hexylbenzoate, hexylester kyseliny benzoove, benzoic acid hexyl ester, unii-vr3c36ekjr, fema no. 3691
PubChem CID 23235
IUPAC-namn hexylbensoat
LEDER CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexyl benzoate
Densitet 0.98
Kokpunkt 272 °C
Flampunkt 148 °C (298 °F)
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 100 g
Beilstein 2048117
Formel vikt 206.29
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Hexyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid, hexylester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.