missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Hexyl-d13 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexanol-D13 |
| CAS | 204244-84-8 |
| Molekylformel | C6 D13 H O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Hexan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13-ol (9 CI), 1-Hexanol-d13, n-Hexyl-d13 alcohol, 1-Hexanol-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.2549 |
| Formel vikt | 115.1861 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?