missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Hexyl-d13 Chloroformate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexyl Chloroformate D13 |
| CAS | 2708278-38-8 |
| Molekylformel | C7 D13 Cl O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | n-Hexyl-d13 chloroformate, Carbonochloridic acid hexyl-d13 ester, Hexyl-d13 chlorocarbonate, Hexyl chloroformate-d13, Hexyl chloroformate D13 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.71 |
| Formel vikt | 177.142 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?