missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Hexyl-d13 Chloroformate, CDN

Produktkod. 30314616
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314616 0.25 g -
30310070 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314616 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND76310.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexyl Chloroformate D13
CAS 2708278-38-8
Molekylformel C7 D13 Cl O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym n-Hexyl-d13 chloroformate, Carbonochloridic acid hexyl-d13 ester, Hexyl-d13 chlorocarbonate, Hexyl chloroformate-d13, Hexyl chloroformate D13
InChI formel InChI=1 S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexyl carbonochloridate
Molekylvikt (g/mol) 177.71
Formel vikt 177.142 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.