Läs mer
n-hexylmetakrylat, 97 %, stab. med 100 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11312507
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312507 100 g 100g
11302507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11569.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-09-6
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00015283
InChI-nyckel LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
IUPAC-namn hexyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexyl methacrylate
Namnnotering stabiliserat med 100 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt -57 °C
Densitet 0.885
Kokpunkt 204 °C
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 100 g
Beilstein 1754703
Formel vikt 170.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.