missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-hexylmetakrylat, 97%, stab. med 100 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7045679
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11302507

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11569.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142-09-6
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00015283
InChI-nyckel LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
IUPAC-namn hexyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCCCOC(=O)C(C)=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Hexyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.885
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 25 g
Beilstein 1754703
Formel vikt 170.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.