Läs mer
n-Hexyl n-octyl ether, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11448967
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448967 25 g 25g
11438967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20576.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17071-54-4
Molekylformel C14H30O
Molekylvikt (g/mol) 214.393
MDL-nummer MFCD00049132
InChI-nyckel KUTWKGLRMXBROO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl octyl ether, n-hexyl n-octyl ether, 1-hexyloxy octane, octylhexyl ether, 1-n-hexyloxyoctane, 1-hexyloxy octane #
PubChem CID 519362
IUPAC-namn 1-hexoxyoctane
LEDER CCCCCCCCOCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexyl n-octyl ether
Kvantitet 25 g
Formel vikt 214.39
Procent renhet 98%