Läs mer
n-Hexylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 1219799-07-1 |
| Molekylformel | C12 D5 H13 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-hexyl- (ACI), 6-Hexylbenzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), n-Hexylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11 H,2-4,6,9H2,1H3/i5D,7 D,8 D,10 D,11 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-hexylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.302 |
| Formel vikt | 167.172 g/mol |
| Visa mer |