Läs mer
n-hexylbensen, 98 %
Produktkod. 11435203
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435203 500 g 500g
11415203 25 g 25g
11425203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12821.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1077-16-3 | C12H18 | 162,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1077-16-3
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.28
MDL-nummer MFCD00009526
InChI-nyckel LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylhexane, n-hexylbenzene, benzene, hexyl, hexane, 1-phenyl, unii-8e3d1a2bzp, 8e3d1a2bzp, phenylhexane, hexyl-benzen, 1-hexylbenzene, 4-hexylbenzene
PubChem CID 14109
IUPAC-namn hexylbensen
LEDER CCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexylbenzene
Smältpunkt -61 °C
Densitet 0.861
Kokpunkt 226 °C till 227 °C
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1904786
Formel vikt 162.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.