Läs mer
n-Hexylphosphonic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexylphosphonic acid |
| CAS | 4721-24-8 |
| Molekylformel | C6H15O3P |
| MDL-nummer | MFCD00013961 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CCCCCCP(O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.16 |
| Procent renhet | 98% |