Läs mer
n-hexylfosfonsyra
Produktkod. 11399598
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399598 10 g 10g
11389598 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044121.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4721-24-8 | C6H15O3P | 166,157 g/mol
n-hexylfosfonsyra används vid tillverkning av nanopartiklar såsom kvantprickar, nanometaller och nanokeramik. Det används också för beläggning av många material, inklusive nanopartiklar av kondenserade hydrofoba monolager.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4721-24-8
Molekylformel C6H15O3P
Molekylvikt (g/mol) 166.157
MDL-nummer MFCD00013961
InChI-nyckel GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexylphosphonic acid, phosphonic acid, p-hexyl, hexylphosphonicacid, p-hexyl-phosphonic acid, hexylphosphonic acid
PubChem CID 312552
IUPAC-namn hexylfosfonsyra
LEDER CCCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexylphosphonic acid
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 166.16
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.