Läs mer
n-Hexyltriethoxysilane, 97%
Produktkod. 11359215
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359215 25 g 25g
11369215 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16521.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18166-37-5
Molekylformel C12H28O3Si
Molekylvikt (g/mol) 248.44
MDL-nummer MFCD00087744
InChI-nyckel WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
IUPAC-namn trietoxi(hexyl)silan
LEDER CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 115°C (18mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Hexyltriethoxysilane
Kvantitet 25 g
Linjär formel CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Flampunkt 95°C (203°F)
Formel vikt 248.44
Procent renhet 97%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.86
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.