Läs mer
n-hexyltrimetoxysilan, 97 %
Produktkod. 11322226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322226 25 g 25g
11312226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03576.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3069-19-0 | C9H22O3Si | 206,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-19-0
Molekylformel C9H22O3Si
Molekylvikt (g/mol) 206.36
MDL-nummer MFCD00039801
InChI-nyckel CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyltrimethoxysilane, silane, hexyltrimethoxy, unii-9aui936hic, hexyl trimethoxy silane, 9aui936hic, hexyl-trimethoxysilane, acmc-209hhw, czwlnmoiemtdjy-uhfffaoysa
PubChem CID 76478
IUPAC-namn hexyl(trimetoxi)silan
LEDER CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 202 °C till 203 °C
Kemiskt namn eller material n-Hexyltrimethoxysilane
Kvantitet 25 g
Beilstein 2347551
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Formel vikt 206.36
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.407
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.92
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.