Läs mer
n-Humulone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Humulone |
| CAS | 16520-91-5 |
| Molekylformel | C21 H30 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trihydroxy-2,6-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)-2,4-cyclohexadien-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-12(2)7-8-15-18(23)17(16(22)11-14(5)6)20(25)21(26,19(15)24)10-9-13(3)4/h7,9,14,23,25-26H,8,10-11H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)CC(=O)C1=C(O)C(O)(CC=C(C)C)C(=O)C(=C1O)CC=C(C)C |
| IUPAC-namn | 3,5,6-trihydroxy-4-(3-methylbutanoyl)-2,6-bis(3-methylbut-2-enyl)cyclohexa-2,4-dien-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.46 |
| Formel vikt | 362.209 |