Läs mer
N- Hydro Ranitidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine |
| CAS | 66356-53-4 |
| Molekylformel | C10 H18 N2 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[[5-[(dimetylamino)metyl]furan-2-yl]metylsulfanyl]ethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.33 |
| Formel vikt | 214.114 |