Läs mer
N-Hydroxy-1-oxy-nicotinamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy-1-oxy-nicotinamidine |
| CAS | 92757-16-9 |
| Molekylformel | C6H7N3O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N'-hydroxy-1-oxidopyridin-1-ium-3-carboximidamide, 3-[Amino(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-olate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-6(8-10)5-2-1-3-9(11)4-5/h1-4,10H,(H2,7,8) |
| LEDER | N\C(=N/O)\c1cccn(=O)c1 |
| IUPAC-namn | N'-hydroxy-1-oxopyridine-3-carboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0538 |