Läs mer
N-Hydroxy-2,4,6-trimethyl- Benzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy-2,4,6-trimethyl- Benzenamine |
| CAS | 14353-69-6 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Mesityl- Hydroxylamine, N-Hydroxy-2,4,6-trimethylbenzenamine, N-(2,4,6-Trimethylphenyl)hydroxylamine, NHydroxy-2,4,6-trimethylaniline, N-Mesitylhydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-6-4-7(2)9(10-11)8(3)5-6/h4-5,10-11H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(NO)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | N-(2,4,6-trimethylphenyl)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |