Läs mer
N'-hydroxi-2-[(4-metylfenyl)sulfonyl]etanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10209542
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10209542 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10209542 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01117DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N';-Hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanimidamide
CAS 72660-98-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H12N2O3S
MDL-nummer MFCD00169961
Kvantitet 1 g
Synonym n-hydroxy-2-tosylacetimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonylethanimidamide, 2-hydroxyimino-1-4-methylphenyl sulfonyl eth-2-ylamine, n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl ethanimidamide, ethanimidamide,n-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl, z-n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, z-n'-hydroxy-2-tosylacetimidamide, hydroxymethylphenylsulfonylethanimidamide
InChI-nyckel ZPEOWHYBZZPAEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(N)=NO
IUPAC-namn N'-hydroxi-2-(4-metylfenyl)sulfonyletanimidamid
Molekylvikt (g/mol) 228.27
PubChem CID 9582827
Formel vikt 228.27
Procent renhet 97%