Läs mer
N-Hydroxy-2-aminofluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy-2-aminofluorene |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c15-14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14-15H,7H2 |
| Formel vikt | 197.0841 |