Läs mer
N-hydroxi-2-metylpropanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10085062
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10085062 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10045112 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10085062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07460DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 35613-84-4
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
MDL-nummer MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
InChI-nyckel JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
IUPAC-namn N'-hydroxi-2-metylpropanimidamid
LEDER CC(C)C(\N)=N/O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.14
Procent renhet 97%