Läs mer
N'-hydroxi-2-naftalenkarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10137282
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137282 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10137282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01288DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide
CAS 64893-54-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H10N2O
MDL-nummer MFCD06200876
Kvantitet 1 g
Synonym n'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, n'-hydroxynaphthalene-2-carboxamidine, z-n'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide, n'-hydroxy-2-naphthimidamide, hydroxyimino-2-naphthylmethylamine, 2-naphthalenecarboximidamide, n-hydroxy, n'-hydroxy-2-naphthalene carboximidamide
InChI-nyckel UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=NO)N
IUPAC-namn N'-hydroxynaftalen-2-karboximidamid
Molekylvikt (g/mol) 186.214
PubChem CID 9582831
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%