Läs mer
N'-hydroxi-2-(trifluormetoxi)bensenkarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10660475
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10660475 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10167232 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10660475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01204DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 63968-84-3
Molekylformel C8H7F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.15
MDL-nummer MFCD07772878
InChI-nyckel KGHGHEPVWUOJAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzamidoxime, ho dpmlgbprprprjpjjiqy jhhfhabp, n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzimidamide, hydroxyimino 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-2-trifluoromethoxy, z-n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582829
LEDER NC(=NO)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn N'-hydroxi-2-(trifluormetoxi)bensen-l-karboximidamid
Formel vikt 220.15
Procent renhet 95%