Läs mer
N'-hydroxi-3-(2-metyl-4-nitro-lH-imidazol-1-yl)propanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099261
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10099261 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10099261 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01400DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamide
CAS 301177-50-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H11N5O3
MDL-nummer MFCD01313054
Kvantitet 1 g
Synonym n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanimidamide, ho∼lahkcld^isdfyuuenzejijafp, 1-hydroxyimino-3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propylamine, z-n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propimidamide
InChI-nyckel DSFFWFHDJMMTGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=CN1CCC(N)=NO)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn N'-hydroxi-3-(2-metyl-4-nitroimidazol-1-yl)propanimidamid
Molekylvikt (g/mol) 213.20
PubChem CID 9555147
Formel vikt 213.2
Procent renhet 97%