Läs mer
N'-hydroxi-3-metyl-2-pyridinkarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738603
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10738603 1 g 1g
10516035 5 g 5g
10617390 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10738603 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01289DA
Kemiska identifierare
CAS 690632-33-8
Molekylformel C7H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 151.169
MDL-nummer MFCD06200877
InChI-nyckel YIBWTWSINGSDFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine-2-amidoxime, n'-hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide, n'-hydroxy-3-methylpyridine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxy-3-methylpyridine-2-carboximidamide, uqdfgzccscdnso-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-3-methyl-pyridine-2-carboxamidine, 3-methyl-1h-pyridin-2-ylidene-nitrosomethanamine, 3-methyl-1h-pyridin-2-ylidene nitroso methanamine
PubChem CID 6816486
IUPAC-namn (3-metyl-lH-pyridin-2-yliden)-nitrosometanamin
LEDER CC1=CC=CNC1=C(N)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.17
Procent renhet 97%