Läs mer
N'-hydroxi-4-[(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)metoxi]bensenkarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10542652
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542652 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10009391 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer JM00487CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 306935-19-3
Molekylformel C12H13N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 263.315
MDL-nummer MFCD00830779
InChI-nyckel QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582192
IUPAC-namn N'-hydroxi-4-[(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)metoxi]bensenkarboximidamid
LEDER CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 263.32
Procent renhet 95%