Läs mer
N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3111060
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10360703 1 g Amber Glass Bottle 1g
10106972 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360703 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01075DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5373-87-5
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00816993
InChI-nyckel WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
PubChem CID 5360053
IUPAC-namn N'-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%