Läs mer
N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH) |
| CAS | 904328-95-6 |
| Molekylformel | C7 H5 F3 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)5-3-4(11-13)1-2-6(5)12(14)15/h1-3,11,13H |
| LEDER | ONc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.12 |
| Formel vikt | 222.0252 |