Läs mer
N'-hydroxi-4-(trifluormetyl)bensenkarboximidamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10147352
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10147352 1 g 1g
10733557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147352 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03217DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22179-86-8
Molekylformel C8H7F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.152
InChI-nyckel QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 9581576
IUPAC-namn N'-hydroxi-4-(trifluormetyl)bensenkarboximidamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.15
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk