Läs mer
N'-hydroxi-4-(trifluormetyl)bensenkarboximidamid, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391372
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10147352 1 g 1g
10733557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147352 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03217DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22179-86-8
Molekylformel C8H7F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.152
InChI-nyckel QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 9581576
IUPAC-namn N'-hydroxi-4-(trifluormetyl)bensenkarboximidamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.15
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk