Läs mer
n-hydroxi-butyramidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632025
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632025 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10533423 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07267DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 27620-10-6
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.137
MDL-nummer MFCD06200896
InChI-nyckel OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
IUPAC-namn N'-hydroxibutanimidamid
LEDER CCCC(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-hydroxy-butyramidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.14
Procent renhet 97%