Läs mer
N-Hydroxy Mexiletine-d6 Oxalate, TRC
Produktkod. 30401481
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401481 1 mg
30392576 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30401481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9480271MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330264-84-0
Molekylformel C13H13D6NO6
Molekylvikt (g/mol) 291.33
Synonym (+/-)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-N-hydroxy-2-propanamine-d6 Ethanedioate
IUPAC-namn N-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-yl]hydroxylamine;oxalic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NO)C([2H])([2H])Oc1c(C)cccc1C.OC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxy Mexiletine-d6 Oxalate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.C2H2O4/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13;3-1(4)2(5)6/h4-6,10,12-13H,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)/i3D3,7D2,10D;
Formel vikt 291.1589