Läs mer
N-Hydroxy Norfloxacin, TRC
Produktkod. 30010390
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30010390 5 mg
1 options
Produktkod. 30010390 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9488105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxy Norfloxacin
CAS 109142-49-6
Molekylformel C16 H18 F N3 O4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O4/c1-2-18-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)18)19-3-5-20(24)6-4-19/h7-9,24H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(O)CC3
IUPAC-namn 1-etyl-6-fluoro-7-(4-hydroxypiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 335.33
Formel vikt 335.1281