Läs mer
N-Hydroxy Palbociclib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy Palbociclib |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N7O3/c1-15-19-14-26-24(27-20-8-7-18(13-25-20)29-9-11-30(34)12-10-29)28-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,34H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28) |
| Formel vikt | 463.2332 |