Läs mer
N-Hydroxy Phentermine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy Phentermine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11-12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12H,8H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 201.092 |