Läs mer
N-Hydroxy Pomalidomide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy Pomalidomide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O5/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)16-12(19)6-2-1-3-7(15-21)10(6)13(16)20/h1-3,8,15,21H,4-5H2,(H,14,17,18) |
| Formel vikt | 289.0699 |