missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Hydroxy Ropinirole Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30132392
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132392 10 mg
30004713 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95341010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1542267-72-0
Molekylformel C16 H24 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 312.83
Synonym 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-1-hydroxy-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1-hydroxy-3H-indol-2-one;hydrochloride
LEDER Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2N(O)C(=O)Cc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Hydroxy Ropinirole Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)18(15)20;/h5-7,20H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
Formel vikt 312.1605
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.