Läs mer
N-Hydroxy Sulfamethoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy Sulfamethoxazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O4S/c1-7-6-10(12-17-7)13-18(15,16)9-4-2-8(11-14)3-5-9/h2-6,11,14H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 269.047 |
| Procent renhet | >95% |