Läs mer
N-hydroxibensenkarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551122
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10551122 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10457432 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10557474 25 g Bärnstensglasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01827DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 613-92-3
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI-nyckel MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
LEDER N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxybenzenecarboximidamide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5C(NH2)=NOH
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn N'-hydroxibensenkarboximidamid
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%