Läs mer
N-hydroxybensylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30394259
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394259 1 g
1 options
Produktkod. 30394259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8097451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride
CAS 29601-98-7
Molekylformel C7H10ClNO
Kvantitet 1 g
Synonym N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
LEDER Cl.ONCc1ccccc1
IUPAC-namn N-bensylhydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.61
Formel vikt 159.0451